Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human Protein phosphatase 1 regulatory subunit 15A Protein
Código de producto. 16018131
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
10 μg
1 mg
200 μg
500 μg
50 μg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 microgramos
100 microgramos
200 microgramos
50 microgramos
500 microgramos
Código de producto. 16018131
Marca: enQuireBio™ QP9341ye500ug
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Protein phosphatase 1 regulatory subunit 15A, was expressed in the hosts and tags indicated.
Especificaciones
Número de acceso NP_055145.3
ID de gen (Entrez) 23645
Nombre Protein phosphatase 1 regulatory subunit 15A Protein
Cantidad 500 μg
Estado normativo Research Use Only
Concentración de endotoxinas Not determined.
Símbolo de gen PPP1R15A
Longitud de la proteína Partial (see sequence information for more details).
Tipo de producto Recombinant Protein
Reactividad cruzada Human
Especie Yeast
Etiqueta de proteína His
Secuencia GPLEPWLVEA VKGAALVEAG LEGEARTPLA IPHTPWGRRP EEEAEDSGGP GEDRETLGLK TSSSLPEAWG LLDDDDGMYG EREATSVPRG QGSQFADGQR APLSPSLLIR TLQGSDKNPG EEKAEEEGVA EEEGVNKFSY PPSHRECCPA VEEEDDEEAV KKEAHRTSTS ALSPGSKPST WVSCPGEEEN QATEDKRTER SKGARKTSVS PRSSGSDPRS WEYRSGEASE EKEEKAHKET GKGEAAPGPQ SSAPAQRPQL KSWWCQPSDE EEGEVKALGA AEKDGEAECP PCIPPPSAFL KAWVYWPGED TEEEEDEEED EDSDSGSDEE EGEAEASSST PATGVFLKSW VYQPGEDTEE EEDEDSDTGS AEDEREAETS ASTPPASAFL KAWVYRPGED TEEEEDEDVD SEDKEDDSEA ALGEAESDPH PSHPDQRAHF RGWGYRPGKE TEEEEAAEDW GEAEPCPFRV AIYVPGEKPP PPWAPPRLPL RLQRRLKRPE TPTHDPDPET PLKARKVRFS EKVTVHFLAV WAGPAQAARQ GPWEQLARDR SRFARRITQA QEELSPCLTP AARARAWARL RNPPLAPIPA LTQTLPSSSV PSSPVQTTPL SMS-QAVATP SRSSAAAAAA LDLSGRRG
Tampón Tris-based buffer, 50% glycerol
Grado de pureza o calidad Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.