missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

enQuireBio™ Recombinant Human Protein Mpv17 Protein

Código de producto. 16002870
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
10 μg
1 mg
200 μg
500 μg
50 μg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 microgramos
100 microgramos
200 microgramos
50 microgramos
500 microgramos
Código de producto. Cantidad unitSize
16002870 1 mg 1 miligramo
16092860 10 μg 10 microgramos
16032870 50 μg 50 microgramos
16082860 100 μg 100 microgramos
16012870 200 μg 200 microgramos
16022870 500 μg 500 microgramos
6 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 16002870

Marca: enQuireBio™ QP6377ec1mg

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Protein Mpv17, was expressed in the hosts and tags indicated.

Especificaciones

Número de acceso NP_002428.1
ID de gen (Entrez) 4358
Nombre Protein Mpv17 Protein
Cantidad 1 mg
Estado normativo Research Use Only
Concentración de endotoxinas Not determined.
Símbolo de gen MPV17
Longitud de la proteína Full Length
Tipo de producto Recombinant Protein
Reactividad cruzada Human
Especie E. coli
Etiqueta de proteína His-SUMO
Secuencia MALWRAYQRA LAAHPWKVQV LTAGSLMGLG DIISQQLVER RGLQEHQRGR TLTMVSLGCG FVGPVVGGWY KVLDRFIPGT TKVDALKKML LDQGGFAPCF LGCFLPLVGA LNGLSAQDNW AKLQRDYPDA LITNYYLWPA VQLANFYLVP LHYRLAVVQC VAVIWNSYLS WKAHRL
Tampón Tris-based buffer, 50% glycerol
Grado de pureza o calidad Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.