Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human Protein FAM46C Protein
Código de producto. 16080481
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
10 μg
1 mg
200 μg
500 μg
50 μg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 microgramos
100 microgramos
200 microgramos
50 microgramos
500 microgramos
16080481 100 μg 100 microgramos
16090481 10 μg 10 microgramos
16030491 50 μg 50 microgramos
16010491 200 μg 200 microgramos
16020491 500 μg 500 microgramos
16000491 1 mg 1 miligramo
6 options
Código de producto. 16080481
Marca: enQuireBio™ QP7730ye100ug
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Protein FAM46C, was expressed in the hosts and tags indicated.
Especificaciones
Número de acceso NP_060179.2
ID de gen (Entrez) 54855
Nombre Protein FAM46C Protein
Cantidad 100 μg
Estado normativo Research Use Only
Concentración de endotoxinas Not determined.
Símbolo de gen FAM46C
Longitud de la proteína Full Length
Tipo de producto Recombinant Protein
Reactividad cruzada Human
Especie Yeast
Etiqueta de proteína His
Secuencia MAEESSCTRD CMSFSVLNWD QVSRLHEVLT EVVPIHGRGN FPTLEITLKD IVQTVRSRLE EAGIKVHDVR LNGSAAGHVL VKDNGLGCKD LDLIFHVALP TEAEFQLVRD VVLCSLLNFL PEGVNKLKIS PVTLKEAYVQ KLVKVCTDTD RWSLISLSNK NGKNVELKFV DSIRRQFEFS VDSFQIILDS LLFFYDCSNN PISEHFHPTV IGESMYGDFE EAFDHLQNRL IATKNPEEIR GGGLLKYSNL LVRDFRPTDQ EEIKTLERYM CSRFFIDFPD ILEQQRKLET YLQNHFAEEE RSKYDYLMIL RRVVNESTVC LMGHERRQTL NLISLLALRV LAEQNIIPSA TNVTCYYQPA PYVSDGNFSN YYVAHPPVTY SQPYPTWLPC N
Tampón Tris-based buffer, 50% glycerol
Grado de pureza o calidad Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.