Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human Protein ERGIC-53-like Protein
Código de producto. 16022401
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
10 μg
1 mg
200 μg
500 μg
50 μg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 microgramos
100 microgramos
200 microgramos
50 microgramos
500 microgramos
16022401 100 μg 100 microgramos
16032401 10 μg 10 microgramos
16072401 50 μg 50 microgramos
16052401 200 μg 200 microgramos
16062401 500 μg 500 microgramos
16042401 1 mg 1 miligramo
6 options
Código de producto. 16022401
Marca: enQuireBio™ QP8055ec100ug
This item is not returnable. View return policy
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Protein ERGIC-53-like, was expressed in the hosts and tags indicated.
Specifications
Número de acceso NP_068591.2
ID de gen (Entrez) 79748
Nombre Protein ERGIC-53-like Protein
Cantidad 100 μg
Estado normativo Research Use Only
Concentración de endotoxinas Not determined.
Símbolo de gen LMAN1L
Longitud de la proteína Full Length
Tipo de producto Recombinant Protein
Reactividad cruzada Human
Especie E. coli
Etiqueta de proteína His-SUMO
Secuencia GCPPLRRFEY KLSFKGPRLA LPGAGIPFWS HHGDAILGLE EVRLTPSMRN RSGAVWSRAS VPFSAWEVEV QMRVTGLGRR GAQGMAVWYT RGRGHVGSVL GGLASWDGIG IFFDSPAEDT QDSPAIRVLA SDGHIPSEQP GDGASQGLGS CHWDFRNRPH PFRARITYWG QRLRMSLNSG LTPSDPGEFC VDVGPLLLVP GGFFGVSAAT GTLADDHDVL SFLTFSLSEP SPEVPPQPFL EMQQLRLARQ LEGLWARLGL GTREDVTPKS DSEAQGEGER LFDLEETLGR HRRILQALRG LSKQLAQAER QWKKQLGPPG QARPDGGWAL DASCQIPSTP GRGGHLSMSL NKDSAKVGAL LHGQWTLLQA LQEMRDAAVR MAAEAQVSYL PVGIEHHFLE LDHILGLLQE ELRGPAKAAA KAPRPPGQPP RASSCLQ
Tampón Tris-based buffer, 50% glycerol
Grado de pureza o calidad Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.