Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human Protein chibby homolog 1 Protein
Código de producto. 16093771
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
10 μg
1 mg
200 μg
500 μg
50 μg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 microgramos
100 microgramos
200 microgramos
50 microgramos
500 microgramos
Código de producto. 16093771
Marca: enQuireBio™ QP8286ec100ug
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Protein chibby homolog 1, was expressed in the hosts and tags indicated.
Especificaciones
Número de acceso NP_001002880.2
ID de gen (Entrez) 25776
Nombre Protein chibby homolog 1 Protein
Cantidad 100 μg
Estado normativo Research Use Only
Concentración de endotoxinas Not determined.
Símbolo de gen CBY1
Longitud de la proteína Full Length
Tipo de producto Recombinant Protein
Reactividad cruzada Human
Especie E. coli
Etiqueta de proteína GST
Secuencia MPFFGNTFSP KKTPPRKSAS LSNLHSLDRS TREVELGLEY GSPTMNLAGQ SLKFENGQWI AETGVSGGVD RREVQRLRRR NQQLEEENNL LRLKVDILLD MLSESTAESH LMEKELDELR ISRKRK
Tampón Tris-based buffer, 50% glycerol
Grado de pureza o calidad Greater than 80% as determined by SDS-PAGE.