Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human Protein BEX3 Protein
Código de producto. p-7153178
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
10 μg
1 mg
200 μg
500 μg
50 μg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 microgramos
100 microgramos
200 microgramos
50 microgramos
500 microgramos
Código de producto. 16083170
Marca: enQuireBio™ QP6419ec10ug
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Protein BEX3, was expressed in the hosts and tags indicated.
Especificaciones
Número de acceso NP_055195.1
ID de gen (Entrez) 27018
Nombre Protein BEX3 Protein
Cantidad 10 μg
Estado normativo Research Use Only
Concentración de endotoxinas Not determined.
Símbolo de gen NGFRAP1
Longitud de la proteína Full Length
Tipo de producto Recombinant Protein
Reactividad cruzada Human
Especie E. coli
Etiqueta de proteína GST
Secuencia MANIHQENEE MEQPMQNGEE DRPLGGGEGH QPAGNRRGQA RRLAPNFRWA IPNRQINDGM GGDGDDMEIF MEEMREIRRK LRELQLRNCL RILMGELSNH HDHHDEFCLM P
Tampón Tris-based buffer, 50% glycerol
Grado de pureza o calidad Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.