missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

R&D Systems™ Recombinant Human Prolyl Oligopeptidase/PREP Protein

Código de producto. 18136810
Change view
Click to view available options
Cantidad:
10 μg
Tamaño de la unidad:
10 microgramos
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
18136810 10 μg 10 microgramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 18136810 Proveedor R&D Systems™ N.º de proveedor 4308SE010

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Extensive quality control produces industry leading bioactivity and lot-to-lot consistency that instills confidence in results and ensures reproducibility. Applications: Enzyme Activity

Measured by its ability to convert the substrate benzyloxycarbonyl-Gly-Pro-7-amido-4-methylcoumarin (Z-GP-AMC) to Z-Gly-Pro and 7-amino-4-methylcoumarin (AMC). The specific activity is >3,500 pmol/min/μg, as measured under the described conditions.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Número de acceso P48147
Para utilizar con (aplicación) Enzyme Activity
Formulación Supplied as a 0.2 μm filtered solution in MES, NaCl and Glycerol.
ID de gen (Entrez) 5550
Peso molecular M.W. (Observed): 73 kDa, reducing conditions; M.W. (theoretical): 81 kDa
Nombre Prolyl Oligopeptidase/PREP
Cantidad 10 μg
Fuente Spodoptera frugiperda, Sf 21 (baculovirus)-derived human Prolyl Oligopeptidase/PREP protein Leu2-Pro710, with an N-terminal Met and 6-His tag
Requisitos de almacenamiento Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. 6 months from date of receipt, -20°C to -70°C as supplied. 3 months, -20°C to -70°C under sterile conditions after opening.
Concentración de endotoxinas <1.0 EU / 1 μg of the protein by the LAL method.
Símbolo de gen PREP
Conjugado Unconjugated
Recombinante Recombinant
Grado de pureza o calidad >95%, by SDS-PAGE under reducing conditions and visualized by silver stain
Expresión Prolyl Oligopeptidase/PREP
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.