Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human Proline-rich protein 11 Protein
Código de producto. 16021311
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
10 μg
1 mg
200 μg
500 μg
50 μg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 microgramos
100 microgramos
200 microgramos
50 microgramos
500 microgramos
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16021311 1 mg 1 miligramo
16011311 10 μg 10 microgramos
16051311 50 μg 50 microgramos
16001311 100 μg 100 microgramos
16031311 200 μg 200 microgramos
16041311 500 μg 500 microgramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Código de producto. 16021311 Proveedor enQuireBio™ N.º de proveedor QP7874ec1mg
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Proline-rich protein 11, was expressed in the hosts and tags indicated.
Especificaciones
Número de acceso NP_060774.2
ID de gen (Entrez) 55771
Nombre Proline-rich protein 11 Protein
Cantidad 1 mg
Estado normativo Research Use Only
Concentración de endotoxinas Not determined.
Símbolo de gen PRR11
Longitud de la proteína Full Length
Tipo de producto Recombinant Protein
Reactividad cruzada Human
Especie E. coli
Etiqueta de proteína His-SUMO
Secuencia MPKFKQRRRK LKAKAERLFK KKEASHFQSK LITPPPPPPS PERVGISSID ISQSRSWLTS SWNFNFPNIR DAIKLWTNRV WSIYSWCQNC ITQSLEVLKD TIFPSRICHR ELYSVKQQFC ILESKLCKLQ EALKTISESS SCPSCGQTCH MSGKLTNVPA CVLITPGDSK AVLPPTLPQP ASHFPPPPPP PPLPPPPPPL APVLLRKPSL AKALQAGPLK KDGPMQITVK DLLTVKLKKT QSLDEKRKLI PSPKARNPLV TVSDLQHVTL KPNSKVLSTR VTNVLITPGK SQMDLRKLLR KVDVERSPGG TPLTNKENME TGTGLTPVMT QALRRKFQLA HPRSPTPTLP LSTSSFDEQN
Tampón Tris-based buffer, 50% glycerol
Grado de pureza o calidad Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.