Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human Prolactin-inducible Protein
Código de producto. 16023720
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
10 μg
1 mg
200 μg
500 μg
50 μg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 microgramos
100 microgramos
200 microgramos
50 microgramos
500 microgramos
16023720 100 μg 100 microgramos
16033720 10 μg 10 microgramos
16073720 50 μg 50 microgramos
16053720 200 μg 200 microgramos
16063720 500 μg 500 microgramos
16043720 1 mg 1 miligramo
6 options
Código de producto. 16023720
Marca: enQuireBio™ QP6495ec100ug
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Prolactin-inducible protein, was expressed in the hosts and tags indicated.
Especificaciones
Número de acceso NP_002643.1
ID de gen (Entrez) 5304
Nombre Prolactin-inducible Protein
Cantidad 100 μg
Estado normativo Research Use Only
Concentración de endotoxinas Not determined.
Símbolo de gen Pip
Longitud de la proteína Full Length
Tipo de producto Recombinant Protein
Reactividad cruzada Human
Especie E. coli
Etiqueta de proteína His
Secuencia QDNTRKIIIK NFDIPKSVRP NDEVTAVLAV QTELKECMVV KTYLISSIPL QGAFNYKYTA CLCDDNPKTF YWDFYTNRTV QIAAVVDVIR ELGICPDDAA VIPIKNNRFY TIEILKVE
Tampón Tris-based buffer, 50% glycerol
Grado de pureza o calidad Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.