Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human Prohibitin-2 Protein
Código de producto. 16022241
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
10 μg
1 mg
200 μg
500 μg
50 μg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 microgramos
100 microgramos
200 microgramos
50 microgramos
500 microgramos
16022241 1 mg 1 miligramo
16012241 10 μg 10 microgramos
16052241 50 μg 50 microgramos
16002241 100 μg 100 microgramos
16032241 200 μg 200 microgramos
16042241 500 μg 500 microgramos
6 options
Código de producto. 16022241
Marca: enQuireBio™ QP8027ec1mg
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Prohibitin-2, was expressed in the hosts and tags indicated.
Especificaciones
Número de acceso NP_001138303.1
ID de gen (Entrez) 11331
Nombre Prohibitin-2 Protein
Cantidad 1 mg
Estado normativo Research Use Only
Concentración de endotoxinas Not determined.
Símbolo de gen PHB2
Longitud de la proteína Full Length
Tipo de producto Recombinant Protein
Reactividad cruzada Human
Especie E. coli
Etiqueta de proteína GST
Secuencia AQNLKDLAGR LPAGPRGMGT ALKLLLGAGA VAYGVRESVF TVEGGHRAIF FNRIGGVQQD TILAEGLHFR IPWFQYPIIY DIRARPRKIS SPTGSKDLQM VNISLRVLSR PNAQELPSMY QRLGLDYEER VLPSIVNEVL KSVVAKFNAS QLITQRAQVS LLIRRELTER AKDFSLILDD VAITELSFSR EYTAAVEAKQ VAQQEAQRAQ FLVEKAKQEQ RQKIVQAEGE AEAAKMLGEA LSKNPGYIKL RKIRAAQNIS KTIATSQNRI YLTADNLVLN LQDESFTRGS DSLIKGKK
Tampón Tris-based buffer, 50% glycerol
Grado de pureza o calidad Greater than 80% as determined by SDS-PAGE.