Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human Probable E3 SUMO-protein ligase RNF212 Protein
Código de producto. p-7153407
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
10 μg
1 mg
200 μg
500 μg
50 μg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 microgramos
100 microgramos
200 microgramos
50 microgramos
500 microgramos
16094530 10 μg 10 microgramos
16034540 50 μg 50 microgramos
16084530 100 μg 100 microgramos
16014540 200 μg 200 microgramos
16024540 500 μg 500 microgramos
16004540 1 mg 1 miligramo
6 options
Código de producto. 16094530
Marca: enQuireBio™ QP6612ec10ug
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Probable E3 SUMO-protein ligase RNF212, was expressed in the hosts and tags indicated.
Especificaciones
Número de acceso NP_001124506.1
ID de gen (Entrez) 285498
Nombre Probable E3 SUMO-protein ligase RNF212 Protein
Cantidad 10 μg
Estado normativo Research Use Only
Concentración de endotoxinas Not determined.
Símbolo de gen RNF212
Longitud de la proteína Full Length
Tipo de producto Recombinant Protein
Reactividad cruzada Human
Especie E. coli
Etiqueta de proteína GST
Secuencia MANWVFCNRC FQPPHRTSCF SLTNCGHVYC DACLGKGKKN ECLICKAPCR TVLLSKHTDA DIQAFFMSID SLCKKYSRET SQILEFQEKH RKRLLAFYRE KISRLEESLR KSVLQIEQLQ SMRSSQQTAF STIKSSVSTK PHGCLLPPHS SAPDRLESME VDLSPSPIRK SEIAAGPARI SMISPPQDGR MGPHLTASFC FIPWLTLSKP PVPGECVISR GSPCFCIDVC PHWLLLLAFS SGRHGELTNS KTLPIYAEVQ RAVLFPFQQA EGTLDTFRTP AVSVVFPLCQ FERKKSF
Tampón Tris-based buffer, 50% glycerol
Grado de pureza o calidad Greater than 80% as determined by SDS-PAGE.