Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human Probable ATP-dependent RNA helicase DDX58 Protein
Código de producto. 15978699
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
10 μg
1 mg
200 μg
500 μg
50 μg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 microgramos
100 microgramos
200 microgramos
50 microgramos
500 microgramos
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15978699 1 mg 1 miligramo
15968699 10 μg 10 microgramos
15908709 50 μg 50 microgramos
15958699 100 μg 100 microgramos
15988699 200 μg 200 microgramos
15998699 500 μg 500 microgramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Código de producto. 15978699 Proveedor enQuireBio™ N.º de proveedor QP5922ec1mg
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Probable ATP-dependent RNA helicase DDX58, was expressed in the hosts and tags indicated.
Especificaciones
Número de acceso NP_055129.2
ID de gen (Entrez) 23586
Nombre Probable ATP-dependent RNA helicase DDX58 Protein
Cantidad 1 mg
Estado normativo Research Use Only
Concentración de endotoxinas Not determined.
Símbolo de gen DDX58
Longitud de la proteína Partial (see sequence information for more details).
Tipo de producto Recombinant Protein
Reactividad cruzada Human
Especie E. coli
Etiqueta de proteína His
Secuencia MTTEQRRSLQ AFQDYIRKTL DPTYILSYMA PWFREEEVQY IQAEKNNKGP MEAATLFLKF LLELQEEGWF RGFLDALDHA GYSGLYEAIE SWDFKKIEKL EEYRLLLKRL QPEFKTRIIP TDIISDLSEC LINQECEEIL QICSTKGMMA GAEKLVECLL RSDKENWPKT LKLALEKERN KFSELWIVEK GIKDVETEDL EDKMETSDIQ IFYQEDPECQ NLSENSCPPS EVSDTNLYSP FKPRNYQLEL ALPAMKGKNT IICAPTGCGK TFVSLLICEH HLKKFPQGQK GKVVFFANQI PVYEQQKSVF SKYFERHGYR VTGISGATAE NVPVEQIVEN NDIIILTPQI LVNNLKKGTI PSLSIFTLMI FDECHNTSKQ HPYNMIMFNY LDQKLGGSSG PLPQVIGLTA SVGVGDAKNT DEALDYICKL
Tampón Tris-based buffer, 50% glycerol
Grado de pureza o calidad Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.