Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human pro-IGF2 Protein
Click to view available options
Cantidad:
10 μg
1 mg
2 μg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 microgramos
2 microgramos
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre | pro-IGF2 Protein |
| Cantidad | 2 μg |
| Estado normativo | Research Use Only |
| Concentración de endotoxinas | < 1.0 EU per ug protein as determined by the LAL method. |
| Actividad biológica | The specific activity was determined by the dose-dependent stimulation of the proliferation of MCF-7 cells (human breast cancer cell line) and is typically 2-8ng/ml. |
| Tipo de producto | Recombinant Protein |
| Reactividad cruzada | Human |
| Especie | Human (HEK293) |
| Etiqueta de proteína | Untagged |
| Tampón | The Pro-IGF2 was lyophilized in 50mM Sodium Acetate pH 4.5 and 350mM NaCl. |
| Mostrar más |