missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

enQuireBio™ Recombinant Human pro-IGF2 Protein

Código de producto. 15995348
Change view
Click to view available options
Cantidad:
10 μg
1 mg
2 μg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 microgramos
2 microgramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
15995348 1 mg 1 miligramo
15905358 2 μg 2 microgramos
15985348 10 μg 10 microgramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 15995348 Proveedor enQuireBio™ N.º de proveedor QP108481mg

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

A cDNA sequence encoding the pro-IGF2 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.

Especificaciones

Nombre pro-IGF2 Protein
Cantidad 1 mg
Estado normativo Research Use Only
Concentración de endotoxinas < 1.0 EU per ug protein as determined by the LAL method.
Actividad biológica The specific activity was determined by the dose-dependent stimulation of the proliferation of MCF-7 cells (human breast cancer cell line) and is typically 2-8ng/ml.
Tipo de producto Recombinant Protein
Reactividad cruzada Human
Especie Human (HEK293)
Etiqueta de proteína Untagged
Tampón The Pro-IGF2 was lyophilized in 50mM Sodium Acetate pH 4.5 and 350mM NaCl.
Grado de pureza o calidad Greater than 90% as obsereved by SDS-PAGE.
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.