Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human PRKAG2 Protein
Código de producto. 16003281
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
10 μg
1 mg
200 μg
500 μg
50 μg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 microgramos
100 microgramos
200 microgramos
50 microgramos
500 microgramos
16003281 1 mg 1 miligramo
16093271 10 μg 10 microgramos
16033281 50 μg 50 microgramos
16083271 100 μg 100 microgramos
16013281 200 μg 200 microgramos
16023281 500 μg 500 microgramos
6 options
Código de producto. 16003281
Marca: enQuireBio™ QP8207ec1mg
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) PRKAG2, was expressed in the hosts and tags indicated.
Especificaciones
Número de acceso NP_001035723.1
ID de gen (Entrez) 51422
Nombre PRKAG2 Protein
Cantidad 1 mg
Estado normativo Research Use Only
Concentración de endotoxinas Not determined.
Símbolo de gen PRKAG2
Longitud de la proteína Full Length of Isoform B
Tipo de producto Recombinant Protein
Reactividad cruzada Human
Especie E. coli
Etiqueta de proteína His
Secuencia MLEKLEFEDE AVEDSESGVY MRFMRSHKCY DIVPTSSKLV VFDTTLQVKK AFFALVANGV RAAPLWESKK QSFVGMLTIT DFINILHRYY KSPMVQIYEL EEHKIETWRE LYLQETFKPL VNISPDASLF DAVYSLIKNK IHRLPVIDPI SGNALYILTH KRILKFLQLF MSDMPKPAFM KQNLDELGIG TYHNIAFIHP DTPIIKALNI FVERRISALP VVDESGKVVD IYSKFDVINL AAEKTYNNLD ITVTQALQHR SQYFEGVVKC NKLEILETIV DRIVRAEVHR LVVVNEADSI VGIISLSDIL QALILTPAGA KQKETETE
Tampón Tris-based buffer, 50% glycerol
Grado de pureza o calidad Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.