Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human Prealbumin / Transthyretin / TTR / PALB Protein
Especificaciones
Especificaciones
| Número de acceso | NP_000362.1 |
| ID de gen (Entrez) | 7276 |
| Nombre | Prealbumin / Transthyretin / TTR / PALB Protein |
| Cantidad | 200 μg |
| Estado normativo | Research Use Only |
| Concentración de endotoxinas | Not determined. |
| Símbolo de gen | TTR |
| Longitud de la proteína | Full Length |
| Tipo de producto | Recombinant Protein |
| Reactividad cruzada | Human |
| Mostrar más |