Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human PRDX5 Protein
A cDNA sequence encoding the PRDX5 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
137.00€ - 4090.00€
Especificaciones
Nombre | PRDX5 Protein |
---|---|
Estado normativo | Research Use Only |
Concentración de endotoxinas | < 1.0 EU per ug protein as determined by the LAL method. |
Actividad biológica | The specific activity was found to be approximately 117-136 pmole/min/microg. The enzymatic activity was confirmed by measuring the remaining peroxide after incubation of PRDX5 and peroxide for 20 min at room temperature. Specific activity is defined as the amount of hydroperoxide that 1ug of enzyme can reduce at 25C for 1 minute. |
Tipo de producto | Recombinant Protein |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
15995328
|
enQuireBio™
QP10841-5UG |
5 μg |
137.00€
5 microgramos |
Fecha estimada de envío: 18-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
15985328
|
enQuireBio™
QP10841-20UG |
20 μg |
212.00€
20 microgramos |
Fecha estimada de envío: 18-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
15975328
|
enQuireBio™
QP10841-1MG |
1 mg |
4090.00€
1 miligramo |
Fecha estimada de envío: 18-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Especificaciones
PRDX5 Protein | |
< 1.0 EU per ug protein as determined by the LAL method. | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
MAPIKVGDAI PAVEVFEGEP GNKVNLAELF KGKKGVLFGV PGAFTPGCSK THLPGFVEQA EALKAKGVQV VACLSVNDAF VTGEWGRAHK AEGKVRLLAD PTGAFGKETD LLLDDSLVSI FGNRRLKRFS MVVQDGIVKA LNVEPDGTGL TCSLAPNIIS QL | |
Greater than 95.0% as determined by SDS-PAGE. |
Research Use Only | |
The specific activity was found to be approximately 117-136 pmole/min/microg. The enzymatic activity was confirmed by measuring the remaining peroxide after incubation of PRDX5 and peroxide for 20 min at room temperature. Specific activity is defined as the amount of hydroperoxide that 1ug of enzyme can reduce at 25C for 1 minute. | |
Human | |
Untagged | |
The PRDX5 solution contains 20mM HEPES buffer (pH 7.4). |