Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human PRAME Protein
Código de producto. 16003910
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
10 μg
1 mg
200 μg
500 μg
50 μg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 microgramos
100 microgramos
200 microgramos
50 microgramos
500 microgramos
16003910 1 mg 1 miligramo
16093900 10 μg 10 microgramos
16033910 50 μg 50 microgramos
16083900 100 μg 100 microgramos
16013910 200 μg 200 microgramos
16023910 500 μg 500 microgramos
6 options
Código de producto. 16003910
Marca: enQuireBio™ QP6524ec1mg
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) PRAME, was expressed in the hosts and tags indicated.
Especificaciones
Número de acceso NP_001278644.1
ID de gen (Entrez) 23532
Nombre PRAME Protein
Cantidad 1 mg
Estado normativo Research Use Only
Concentración de endotoxinas Not determined.
Símbolo de gen PRAME
Longitud de la proteína Full Length
Tipo de producto Recombinant Protein
Reactividad cruzada Human
Especie E. coli
Etiqueta de proteína His
Secuencia MERRRLWGSI QSRYISMSVW TSPRRLVELA GQSLLKDEAL AIAALELLPR ELFPPLFMAA FDGRHSQTLK AMVQAWPFTC LPLGVLMKGQ HLHLETFKAV LDGLDVLLAQ EVRPRRWKLQ VLDLRKNSHQ DFWTVWSGNR ASLYSFPEPE AAQPMTKKRK VDGLSTEAEQ PFIPVEVLVD LFLKEGACDE LFSYLIEKVK RKKNVLRLCC KKLKIFAMPM QDIKMILKMV QLDSIEDLEV TCTWKLPTLA KFSPYLGQMI NLRRLLLSHI HASSYISPEK EEQYIAQFTS QFLSLQCLQA LYVDSLFFLR GRLDQLLRHV MNPLETLSIT NCRLSEGDVM HLSQSPSVSQ LSVLSLSGVM LTDVSPEPLQ ALLERASATL QDLVFDECGI TDDQLLALLP SLSHCSQLTT LSFYGNSISI SALQSLLQHL IGLSNLTHVL YPVPLESYED IHGTLHLERL AYLHARLREL LCELGRPSMV WLSANPCPHC GDRTFYDPEP ILCPCFMPN
Tampón Tris-based buffer, 50% glycerol
Grado de pureza o calidad Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.