Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human Polycomb complex protein BMI-1 Protein
Código de producto. 16034641
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
10 μg
1 mg
200 μg
500 μg
50 μg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 microgramos
100 microgramos
200 microgramos
50 microgramos
500 microgramos
16034641 200 μg 200 microgramos
16014641 10 μg 10 microgramos
16054641 50 μg 50 microgramos
16004641 100 μg 100 microgramos
16044641 500 μg 500 microgramos
16024641 1 mg 1 miligramo
6 options
Código de producto. 16034641
Marca: enQuireBio™ QP8441ec200ug
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Polycomb complex protein BMI-1, was expressed in the hosts and tags indicated.
Especificaciones
Número de acceso NP_001190991.1
ID de gen (Entrez) 100532731
Nombre Polycomb complex protein BMI-1 Protein
Cantidad 200 μg
Estado normativo Research Use Only
Concentración de endotoxinas Not determined.
Símbolo de gen BMI1
Longitud de la proteína Partial (see sequence information for more details).
Tipo de producto Recombinant Protein
Reactividad cruzada Human
Especie E. coli
Etiqueta de proteína GST
Secuencia MHRTTRIKIT ELNPHLMCVL CGGYFIDATT IIECLHSFCK TCIVRYLETS KYCPICDVQV HKTRPLLNIR SDKTLQDIVY KLVPGLFKNE MKRRRDFYAA HPSADAANGS NEDRGEVADE DKRIITDDEI ISLSIEFFDQ NRLDRKVNKD KEKSKEEVND KRYLRCPAAM TVMHLRKFLR SKMDIPNTFQ IDVMYEEEPL KDYYTLMDIA YIYTWRRNGP LPLKYRVRPT CKRMKISHQR DGLTNAGELE
Tampón Tris-based buffer, 50% glycerol
Grado de pureza o calidad Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.