Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human Poly [ADP-ribose] polymerase 1 Protein
Código de producto. p-7153236
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
10 μg
1 mg
200 μg
500 μg
50 μg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 microgramos
100 microgramos
200 microgramos
50 microgramos
500 microgramos
16093510 10 μg 10 microgramos
16033520 50 μg 50 microgramos
16083510 100 μg 100 microgramos
16013520 200 μg 200 microgramos
16023520 500 μg 500 microgramos
16003520 1 mg 1 miligramo
6 options
Código de producto. 16093510
Marca: enQuireBio™ QP6468ec10ug
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Poly [ADP-ribose] polymerase 1, was expressed in the hosts and tags indicated.
Especificaciones
Número de acceso NP_001609.2
ID de gen (Entrez) 142
Nombre Poly [ADP-ribose] polymerase 1 Protein
Cantidad 10 μg
Estado normativo Research Use Only
Concentración de endotoxinas Not determined.
Símbolo de gen PARP11
Longitud de la proteína Partial (see sequence information for more details).
Tipo de producto Recombinant Protein
Reactividad cruzada Human
Especie E. coli
Etiqueta de proteína His
Secuencia AESSDKLYRV EYAKSGRASC KKCSESIPKD SLRMAIMVQS PMFDGKVPHW YHFSCFWKVG HSIRHPDVEV DGFSELRWDD QQKVKKTAEA GGVTGKGQDG IGSKAEKTLG DFAAEYAKSN RSTCKGCMEK IEKGQVRLSK KMVDPEKPQL GMIDRWYHPG CFVKNREELG FRPEYSASQL KGFSLLATED KEALKKQLPG VKSEGKRKGD EVDGVDEVAK KKSKKEKDKD SKLEKALKAQ NDLIWNIKDE LKKVCSTNDL KELLIFNKQQ VPSGESAILD RVADGMVFGA LLPCEECSGQ LVFKSDAYYC TGDVTAWTKC MVKTQTPNRK
Tampón Tris-based buffer, 50% glycerol
Grado de pureza o calidad Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.