Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human POLR3K Protein
Código de producto. p-7153288
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
10 μg
1 mg
200 μg
500 μg
50 μg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 microgramos
100 microgramos
200 microgramos
50 microgramos
500 microgramos
16013830 10 μg 10 microgramos
16053830 50 μg 50 microgramos
16003830 100 μg 100 microgramos
16033830 200 μg 200 microgramos
16043830 500 μg 500 microgramos
16023830 1 mg 1 miligramo
6 options
Código de producto. 16013830
Marca: enQuireBio™ QP6512ec10ug
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) POLR3K, was expressed in the hosts and tags indicated.
Especificaciones
Número de acceso NP_057394.3
ID de gen (Entrez) 51728
Nombre POLR3K Protein
Cantidad 10 μg
Estado normativo Research Use Only
Concentración de endotoxinas Not determined.
Símbolo de gen POLR3K
Longitud de la proteína Full Length
Tipo de producto Recombinant Protein
Reactividad cruzada Human
Especie E. coli
Etiqueta de proteína His-SUMO
Secuencia MLLFCPGCGN GLIVEEGQRC HRFSCNTCPY VHNITRKVTN RKYPKLKEVD DVLGGAAAWE NVDSTAESCP KCEHPRAYFM QLQTRSADEP MTTFYKCCNA QCGHRWRD
Tampón Tris-based buffer, 50% glycerol
Grado de pureza o calidad Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.