Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human PNPLA2 Protein
Código de producto. 16081261
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
10 μg
1 mg
200 μg
500 μg
50 μg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 microgramos
100 microgramos
200 microgramos
50 microgramos
500 microgramos
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16081261 100 μg 100 microgramos
16091261 10 μg 10 microgramos
16031271 50 μg 50 microgramos
16011271 200 μg 200 microgramos
16021271 500 μg 500 microgramos
16001271 1 mg 1 miligramo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Código de producto. 16081261 Proveedor enQuireBio™ N.º de proveedor QP7868ec100ug
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) PNPLA2, was expressed in the hosts and tags indicated.
Especificaciones
Número de acceso NP_065109.1
ID de gen (Entrez) 57104
Nombre PNPLA2 Protein
Cantidad 100 μg
Estado normativo Research Use Only
Concentración de endotoxinas Not determined.
Símbolo de gen PNPLA2
Longitud de la proteína Full Length
Tipo de producto Recombinant Protein
Reactividad cruzada Human
Especie E. coli
Etiqueta de proteína His-SUMO
Secuencia MFPREKTWNI SFAGCGFLGV YYVGVASCLR EHAPFLVANA THIYGASAGA LTATALVTGV CLGEAGAKFI EVSKEARKRF LGPLHPSFNL VKIIRSFLLK VLPADSHEHA SGRLGISLTR VSDGENVIIS HFNSKDELIQ ANVCSGFIPV YCGLIPPSLQ GVRYVDGGIS DNLPLYELKN TITVSPFSGE SDICPQDSST NIHELRVTNT SIQFNLRNLY RLSKALFPPE PLVLREMCKQ GYRDGLRFLQ RNGLLNRPNP LLALPPARPH GPEDKDQAVE SAQAEDYSQL PGEDHILEHL PARLNEALLE ACVEPTDLLT TLSNMLPVRL ATAMMVPYTL PLESALSFTI RLLEWLPDVP EDIRWMKEQT GSICQYLVMR AKRKLGRHLP SRLPEQVELR RVQSLPSVPL SCAAYREALP GWMRNNLSLG DALAKWEECQ RQLLLGLFCT NVAFPPEALR MRAPADPAPA PADPASPQHQ LAGPAPLLST PAPEARPVIG ALGL
Tampón Tris-based buffer, 50% glycerol
Grado de pureza o calidad Greater than 80% as determined by SDS-PAGE.