missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

enQuireBio™ Recombinant Human PNPLA2 Protein

Código de producto. 16001271
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
10 μg
1 mg
200 μg
500 μg
50 μg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 microgramos
100 microgramos
200 microgramos
50 microgramos
500 microgramos
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
16001271 1 mg 1 miligramo
16091261 10 μg 10 microgramos
16031271 50 μg 50 microgramos
16081261 100 μg 100 microgramos
16011271 200 μg 200 microgramos
16021271 500 μg 500 microgramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 16001271 Proveedor enQuireBio™ N.º de proveedor QP7868ec1mg

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) PNPLA2, was expressed in the hosts and tags indicated.

Especificaciones

Número de acceso NP_065109.1
ID de gen (Entrez) 57104
Nombre PNPLA2 Protein
Cantidad 1 mg
Estado normativo Research Use Only
Concentración de endotoxinas Not determined.
Símbolo de gen PNPLA2
Longitud de la proteína Full Length
Tipo de producto Recombinant Protein
Reactividad cruzada Human
Especie E. coli
Etiqueta de proteína His-SUMO
Secuencia MFPREKTWNI SFAGCGFLGV YYVGVASCLR EHAPFLVANA THIYGASAGA LTATALVTGV CLGEAGAKFI EVSKEARKRF LGPLHPSFNL VKIIRSFLLK VLPADSHEHA SGRLGISLTR VSDGENVIIS HFNSKDELIQ ANVCSGFIPV YCGLIPPSLQ GVRYVDGGIS DNLPLYELKN TITVSPFSGE SDICPQDSST NIHELRVTNT SIQFNLRNLY RLSKALFPPE PLVLREMCKQ GYRDGLRFLQ RNGLLNRPNP LLALPPARPH GPEDKDQAVE SAQAEDYSQL PGEDHILEHL PARLNEALLE ACVEPTDLLT TLSNMLPVRL ATAMMVPYTL PLESALSFTI RLLEWLPDVP EDIRWMKEQT GSICQYLVMR AKRKLGRHLP SRLPEQVELR RVQSLPSVPL SCAAYREALP GWMRNNLSLG DALAKWEECQ RQLLLGLFCT NVAFPPEALR MRAPADPAPA PADPASPQHQ LAGPAPLLST PAPEARPVIG ALGL
Tampón Tris-based buffer, 50% glycerol
Grado de pureza o calidad Greater than 80% as determined by SDS-PAGE.
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.