Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human PLTP Protein
Código de producto. p-7153281
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
10 μg
1 mg
200 μg
500 μg
50 μg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 microgramos
100 microgramos
200 microgramos
50 microgramos
500 microgramos
Código de producto. 16093780
Marca: enQuireBio™ QP6507ec10ug
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) PLTP, was expressed in the hosts and tags indicated.
Especificaciones
Número de acceso NP_001229849.1
ID de gen (Entrez) 5360
Nombre PLTP Protein
Cantidad 10 μg
Estado normativo Research Use Only
Concentración de endotoxinas Not determined.
Símbolo de gen PLTP
Longitud de la proteína Full Length
Tipo de producto Recombinant Protein
Reactividad cruzada Human
Especie E. coli
Etiqueta de proteína GST
Secuencia EFPGCKIRVT SKALELVKQE GLRFLEQELE TITIPDLRGK EGHFYYNISE VKVTELQLTS SELDFQPQQE LMLQITNASL GLRFRRQLLY WFFYDGGYIN ASAEGVSIRT GLELSRDPAG RMKVSNVSCQ ASVSRMHAAF GGTFKKVYDF LSTFITSGMR FLLNQQICPV LYHAGTVLLN SLLDTVPVRS SVDELVGIDY SLMKDPVAST SNLDMDFRGA FFPLTERNWS LPNRAVEPQL QEEERMVYVA FSEFFFDSAM ESYFRAGALQ LLLVGDKVPH DLDMLLRATY FGSIVLLSPA VIDSPLKLEL RVLAPPRCTI KPSGTTISVT ASVTIALVPP DQPEVQLSSM TMDARLSAKM ALRGKALRTQ LDLRRFRIYS NHSALESLAL IPLQAPLKTM LQIGVMPMLN ERTWRGVQIP LPEGINFVHE VVTNHAGFLT IGADLHFAKG LREVIEKNRP ADVRASTAPT PSTAAV
Tampón Tris-based buffer, 50% glycerol
Grado de pureza o calidad Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.