Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human PLK1 / PLK-1 Protein
Código de producto. p-7147961
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
20 μg
50 μg
Tamaño de la unidad:
100 microgramos
20 microgramos
50 microgramos
15902808 20 μg 20 microgramos
15912808 50 μg 50 microgramos
15992798 100 μg 100 microgramos
3 options
Código de producto. 15902808
Marca: enQuireBio™ QP10044ba20ug
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) PLK1 / PLK-1, was expressed in the hosts and tags indicated.
Especificaciones
Número de acceso NP_005021.2
ID de gen (Entrez) 5347
Nombre PLK1 / PLK-1 Protein
Cantidad 20 μg
Estado normativo Research Use Only
Concentración de endotoxinas Not determined.
Símbolo de gen PLK1
Longitud de la proteína Extracellular Domain
Tipo de producto Recombinant Protein
Reactividad cruzada Human
Especie Baculovirus
Etiqueta de proteína His
Secuencia MSAAVTAGKL ARAPADPGKA GVPGVAAPGA PAAAPPAKEI PEVLVDPRSR RRYVRGRFLG KGGFAKCFEI SDADTKEVFA GKIVPKSLLL KPHQREKMSM EISIHRSLAH QHVVGFHGFF EDNDFVFVVL ELCRRRSLLE LHKRRKALTE PEARYYLRQI VLGCQYLHRN RVIHRDLKLG NLFLNEDLEV KIGDFGLATK VEYDGERKKT LCGTPNYIAP EVLSKKGHSF EVDVWSIGCI MYTLLVGKPP FETSCLKETY LRIKKNEYSI PKHINPVAAS LIQKMLQTDP TARPTINELL NDEFFTSGYI PARLPITCLT IPPRFSIAPS SLDPSNRKPL TVLNKGLENP LPERPREKEE PVVRETGEVV DCHLSDMLQQ LHSVNASKPS ERGLVRQEEA EDPACIPIFW VSKWVDYSDK YGLGYQLCDN SVGVLFNDST RLILYNDGDS LQYIERDGTE SYLTVSSHPN SLMKKITLLK YFRNYMSEHL LKAGANITPR EGDELARLPY LRTWFRTRSA IILHLSNGSV QINFFQDHTK LILCPLMAAV TYIDEKRDFR TYRLSLLEEY GCCKELASRL RYARTMVDKL LSSRSASNRL KAS
Tampón Tris-based buffer, 50% glycerol
Grado de pureza o calidad Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.