Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human PLK1 / PLK-1 Protein
Especificaciones
Especificaciones
| Número de acceso | NP_005021.2 |
| ID de gen (Entrez) | 5347 |
| Nombre | PLK1 / PLK-1 Protein |
| Cantidad | 20 μg |
| Estado normativo | Research Use Only |
| Concentración de endotoxinas | Not determined. |
| Símbolo de gen | PLK1 |
| Longitud de la proteína | Extracellular Domain |
| Tipo de producto | Recombinant Protein |
| Reactividad cruzada | Human |
| Mostrar más |