Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human Plexin-A1 Protein
Código de producto. 16006491
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
10 μg
1 mg
200 μg
500 μg
50 μg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 microgramos
100 microgramos
200 microgramos
50 microgramos
500 microgramos
Código de producto. 16006491
Marca: enQuireBio™ QP8791ye500ug
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Plexin-A1, was expressed in the hosts and tags indicated.
Especificaciones
Número de acceso NP_115618.3
ID de gen (Entrez) 5361
Nombre Plexin-A1 Protein
Cantidad 500 μg
Estado normativo Research Use Only
Concentración de endotoxinas Not determined.
Símbolo de gen PLXNA1
Longitud de la proteína Partial (see sequence information for more details).
Tipo de producto Recombinant Protein
Reactividad cruzada Human
Especie Yeast
Etiqueta de proteína His
Secuencia LNAGSDVAVS VGGRPCSFSW RNSREIRCLT PPGQSPGSAP IIININRAQL TNPEVKYNYT EDPTILRIDP EWSINSGGTL LTVTGTNLAT VREPRIRAKY GGIERENGCL VYNDTTMVCR APSVANPVRS PPELGERPDE LGFVMDNVRS LLVLNSTSFL YYPDPVL
Tampón Tris-based buffer, 50% glycerol
Grado de pureza o calidad Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.