missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

enQuireBio™ Recombinant Human Pleiotrophin / PTN / HB-GAM Protein

Código de producto. 15985989
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
1 mg
500 μg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
100 microgramos
500 microgramos
Código de producto. Cantidad unitSize
15985989 100 μg 100 microgramos
15905999 500 μg 500 microgramos
15995989 1 mg 1 miligramo
3 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 15985989

Marca: enQuireBio™ QP5365100ug

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Recombinant Protein

Especificaciones

Número de acceso NP_001308315.1
ID de gen (Entrez) 5764
Nombre Pleiotrophin / PTN / HB-GAM Protein
Cantidad 100 μg
Estado normativo Research Use Only
Concentración de endotoxinas Less than or equal to 1.00 EUs/ug as determined by the LAL method.
Símbolo de gen PTN
Tipo de producto Recombinant Protein
Reactividad cruzada Human
Especie E. coli
Etiqueta de proteína Untagged
Secuencia MGKKEKPEKK VKKSDCGEWQ WSVCVPTSGD CGLGTREGTR TGAECKQTMK TQRCKIPCNW KKQFGAECKY QFQAWGECDL NTALKTRTGS LKRALHNAEC QKTVTISKPC GKLTKPKPQA ESKKKKKEGK KQEKMLD
Tampón 10 mM sodium phosphate, pH 7.5
Grado de pureza o calidad Greater than 95% as determined by SDS-PAGE.
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.