Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human PLCD4 Protein
Código de producto. 16002571
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
10 μg
1 mg
200 μg
500 μg
50 μg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 microgramos
100 microgramos
200 microgramos
50 microgramos
500 microgramos
16002571 100 μg 100 microgramos
16012571 10 μg 10 microgramos
16052571 50 μg 50 microgramos
16032571 200 μg 200 microgramos
16042571 500 μg 500 microgramos
16022571 1 mg 1 miligramo
6 options
Código de producto. 16002571
Marca: enQuireBio™ QP8084ec100ug
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) PLCD4, was expressed in the hosts and tags indicated.
Especificaciones
Número de acceso NP_116115.1
ID de gen (Entrez) 84812
Nombre PLCD4 Protein
Cantidad 100 μg
Estado normativo Research Use Only
Concentración de endotoxinas Not determined.
Símbolo de gen PLCD4
Longitud de la proteína Full Length
Tipo de producto Recombinant Protein
Reactividad cruzada Human
Especie E. coli
Etiqueta de proteína His-SUMO
Secuencia MASLLQDQLT TDQDLLLMQE GMPMRKVRSK SWKKLRYFRL QNDGMTVWHA RQARGSAKPS FSISDVETIR NGHDSELLRS LAEELPLEQG FTIVFHGRRS NLDLMANSVE EAQIWMRGLQ LLVDLVTSMD HQERLDQWLS DWFQRGDKNQ DGKMSFQEVQ RLLHLMNVEM DQEYAFSLFQ AADTSQSGTL EGEEFVQFYK ALTKRAEVQE LFESFSADGQ KLTLLEFLDF LQEEQKERDC TSELALELID RYEPSDSGKL RHVLSMDGFL SYLCSKDGDI FNPACLPIYQ DMTQPLNHYF ICSSHNTYLV GDQLCGQSSV EGYIRALKRG CRCVEVDVWD GPSGEPVVYH GHTLTSRILF KDVVATVAQY AFQTSDYPVI LSLETHCSWE QQQTMARHLT EILGEQLLST TLDGVLPTQL PSPEELRRKI LVKGKKLTLE EDLEYEEEEA EPELEESELA LESQFETEPE PQEQNLQNKD KKKKSKPILC PALSSLVIYL KSVSFRSFTH SKEHYHFYEI SSFSETKAKR LIKEAGNEFV QHNTWQLSRV YPSGLRTDSS NYNPQELWNA GCQMVAMNMQ TAGLEMDICD GHFRQNGGCG YVLKPDFLRD IQSSFHPEKP ISPFKAQTLL IQVISGQQLP KVDKTKEGSI VDPLVKVQIF GVRLDTARQE TNYVENNGFN PYWGQTLCFR VLVPELAMLR FVVMDYDWKS RNDFIGQYTL PWTCMQQGYR HIHLLSKDGI SLRPASIFVY ICIQEGLEGD ES
Tampón Tris-based buffer, 50% glycerol
Grado de pureza o calidad Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.