Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human PITPNB Protein
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre | PITPNB Protein |
| Cantidad | 5 μg |
| Estado normativo | Research Use Only |
| Concentración de endotoxinas | Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. |
| Tipo de producto | Recombinant Protein |
| Reactividad cruzada | Human |
| Especie | E. coli |
| Etiqueta de proteína | His |
| Secuencia | MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MVLIKEFRVV LPCSVQEYQV GQLYSVAEAS KNETGGGEGI EVLKNEPYEK DGEKGQYTHK IYHLKSKVPA FVRMIAPEGS LVFHEKAWNA YPYCRTIVTN EYMKDDFFIK IETWHKPDLG TLENVHGLDP NTWKTVEIVH IDIADRSQVE PADYKADEDP ALFQSVKTKR GPLGPNWKKE LANSPDCPQM CAYKLVTIKF KWWGLQSKVE NFIQKQEKRI FTNFHRQLFC WIDKWIDLTM EDIRRMEDET QKELETMRKR GSVRGTSAAD V |
| Tampón | The PITPNB solution (1 mg/ml) contains 20mM Tris-HCl buffer (pH 8.0), 1mM DTT and 10% glycerol. |
| Mostrar más |