Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human PIR Protein
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre | PIR Protein |
| Cantidad | 1 mg |
| Estado normativo | Research Use Only |
| Concentración de endotoxinas | Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. |
| Tipo de producto | Recombinant Protein |
| Reactividad cruzada | Human |
| Especie | E. coli |
| Etiqueta de proteína | His |
| Secuencia | MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MGSSKKVTLS VLSREQSEGV GARVRRSIGR PELKNLDPFL LFDEFKGGRP GGFPDHPHRG FETVSYLLEG GSMAHEDFCG HTGKMNPGDL QWMTAGRGIL HAEMPCSEEP AHGLQLWVNL RSSEKMVEPQ YQELKSEEIP KPSKDGVTVA VISGEALGIK SKVYTRTPTL YLDFKLDPGA KHSQPIPKGW TSFIYTISGD VYIGPDDAQQ KIEPHHTAVL GEGDSVQVEN KDPKRSHFVL IAGEPLREPV IQHGPFVMNT NEEISQAILD FRNAKNGFER AKTWKSKIGN |
| Tampón | PIR protein solution (1 mg/ml) containing 20mM Tris-HCl buffer (pH 8.0), 20% glycerol, 0.1M NaCl and 1mM DTT. |
| Mostrar más |