Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human PIM2 Protein
Código de producto. 15952369
Change view
Click to view available options
Cantidad:
10 μg
1 mg
2 μg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 microgramos
2 microgramos
15952369 2 μg 2 microgramos
15932369 10 μg 10 microgramos
15942369 1 mg 1 miligramo
3 options
Código de producto. 15952369
Marca: enQuireBio™ QP130552ug
A cDNA sequence encoding the PIM2 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
Especificaciones
Nombre PIM2 Protein
Cantidad 2 μg
Estado normativo Research Use Only
Concentración de endotoxinas Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Tipo de producto Recombinant Protein
Reactividad cruzada Human
Especie E. coli
Etiqueta de proteína His
Secuencia MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MGSMLTKPLQ GPPAPPGTPT PPPGGKDREA FEAEYRLGPL LGKGGFGTVF AGHRLTDRLQ VAIKVIPRNR VLGWSPLSDS VTCPLEVALL WKVGAGGGHP GVIRLLDWFE TQEGFMLVLE RPLPAQDLFD YITEKGPLGE GPSRCFFGQV VAAIQHCHSR GVVHRDIKDE NILIDLRRGC AKLIDFGSGA LLHDEPYTDF DGTRVYSPPE WISRHQYHAL PATVWSLGIL LYDMVCGDIP FERDQEILEA ELHFPAHVSP DCCALIRRCL APKPSSRPSL EEILLDPWMQ TPAEDVPLNP SKGGPAPLAW SLLP
Tampón PIM2 protein solution (0.25 mg/ml) containing 20mM Tris-HCl buffer (pH 8.0), 0.1M NaCl and 10% glycerol.
Grado de pureza o calidad Greater than 85.0% as determined by SDS-PAGE.