Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human PI3Kd Protein
Código de producto. 15992349
Change view
Click to view available options
Cantidad:
10 μg
1 μg
5 μg
Tamaño de la unidad:
1 microgramo
10 microgramos
5 microgramos
15992349 1 μg 1 microgramo
15902359 5 μg 5 microgramos
15982349 10 μg 10 microgramos
3 options
Código de producto. 15992349
Marca: enQuireBio™ QP130501ug
A cDNA sequence encoding the PI3Kd was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
Especificaciones
Nombre PI3Kd Protein
Cantidad 1 μg
Estado normativo Research Use Only
Concentración de endotoxinas Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Tipo de producto Recombinant Protein
Reactividad cruzada Human
Especie Baculovirus
Etiqueta de proteína GST
Tampón PI3Kd solution in 25mM Tris-HCl, pH 8.0, 50mM NaCl, 0.5mM MgCl2, and 50% glycerol.
Grado de pureza o calidad Greater than 95.0% as determined by SDS Page.