Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human Phosphomannomutase 2 / PMM2 / CDG1 Protein
Código de producto. 16003800
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
10 μg
1 mg
200 μg
500 μg
50 μg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 microgramos
100 microgramos
200 microgramos
50 microgramos
500 microgramos
16003800 100 μg 100 microgramos
16013800 10 μg 10 microgramos
16053800 50 μg 50 microgramos
16033800 200 μg 200 microgramos
16043800 500 μg 500 microgramos
16023800 1 mg 1 miligramo
6 options
Código de producto. 16003800
Marca: enQuireBio™ QP6508ec100ug
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Phosphomannomutase 2 / PMM2 / CDG1, was expressed in the hosts and tags indicated.
Especificaciones
Número de acceso NP_000294.1
ID de gen (Entrez) 5373
Nombre Phosphomannomutase 2 / PMM2 / CDG1 Protein
Cantidad 100 μg
Estado normativo Research Use Only
Concentración de endotoxinas Not determined.
Símbolo de gen PMM2
Longitud de la proteína Full Length
Tipo de producto Recombinant Protein
Reactividad cruzada Human
Especie E. coli
Etiqueta de proteína GST
Secuencia AAPGPALCLF DVDGTLTAPR QKITKEMDDF LQKLRQKIKI GVVGGSDFEK VQEQLGNDVV EKYDYVFPEN GLVAYKDGKL LCRQNIQSHL GEALIQDLIN YCLSYIAKIK LPKKRGTFIE FRNGMLNVSP IGRSCSQEER IEFYELDKKE NIRQKFVADL RKEFAGKGLT FSIGGQISFD VFPDGWDKRY CLRHVENDGY KTIYFFGDKT MPGGNDHEIF TDPRTMGYSV TAPEDTRRIC ELLFS
Tampón Tris-based buffer, 50% glycerol
Grado de pureza o calidad Greater than 80% as determined by SDS-PAGE.