Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human Phospholipase D4 Protein
Código de producto. 16011451
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
10 μg
1 mg
200 μg
500 μg
50 μg
Unit Size:
1 miligramo
10 microgramos
100 microgramos
200 microgramos
50 microgramos
500 microgramos
Product Code. Cantidad unitSize
16011451 100 μg 100 microgramos
16021451 10 μg 10 microgramos
16061451 50 μg 50 microgramos
16041451 200 μg 200 microgramos
16051451 500 μg 500 microgramos
16031451 1 mg 1 miligramo
6 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 16011451
Brand: enQuireBio™ QP7894ec100ug
This item is not returnable. View return policy
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Phospholipase D4, was expressed in the hosts and tags indicated.
Spécification
Número de acceso NP_620145.2
ID de gen (Entrez) 122618
Nombre Phospholipase D4 Protein
Cantidad 100 μg
Estado normativo Research Use Only
Concentración de endotoxinas Not determined.
Símbolo de gen PLD4
Longitud de la proteína Partial (see sequence information for more details).
Tipo de producto Recombinant Protein
Reactividad cruzada Human
Especie E. coli
Etiqueta de proteína His-SUMO
Secuencia WQVPRPPTWG QVQPKDVPRS WEHGSSPAWE PLEAEARQQR DSCQLVLVES IPQDLPSAAG SPSAQPLGQA WLQLLDTAQE SVHVASYYWS LTGPDIGVND SSSQLGEALL QKLQQLLGRN ISLAVATSSP TLARTSTDLQ VLAARGAHVR QVPMGRLTRG VLHSKFWVVD GRHIYMGSAN MDWRSLTQVK ELGAVIYNCS HLAQDLEKTF QTYWVLGVPK AVLPKTWPQN FSSHFNRFQP FHGLFDGVPT TAYFSASPPA LCPQGRTRDL EALLAVMGSA QEFIYASVME YFPTTRFSHP PRYWPVLDNA LRAAAFGKGV RVRLLVGCGL NTDPTMFPYL RSLQALSNPA ANVSVDVKVF IVPVGNHSNI PFSRVNHSKF MVTEKAAYIG TSNWSEDYFS STAGVGLVVT QSPGAQPAGA TVQEQLRQLF ERDWSSRYAV GLDGQAPGQD CVWQG
Tampón Tris-based buffer, 50% glycerol
Grado de pureza o calidad Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
Afficher plus Afficher moins
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.