Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human PHLDA2 Protein
Código de producto. 16010071
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
10 μg
1 mg
200 μg
500 μg
50 μg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 microgramos
100 microgramos
200 microgramos
50 microgramos
500 microgramos
16010071 1 mg 1 miligramo
16000071 10 μg 10 microgramos
16040071 50 μg 50 microgramos
16090061 100 μg 100 microgramos
16020071 200 μg 200 microgramos
16030071 500 μg 500 microgramos
6 options
Código de producto. 16010071
Marca: enQuireBio™ QP7664ec1mg
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) PHLDA2, was expressed in the hosts and tags indicated.
Especificaciones
Número de acceso NP_003302.1
ID de gen (Entrez) 7262
Nombre PHLDA2 Protein
Cantidad 1 mg
Estado normativo Research Use Only
Concentración de endotoxinas Not determined.
Símbolo de gen PHLDA2
Longitud de la proteína Full Length
Tipo de producto Recombinant Protein
Reactividad cruzada Human
Especie E. coli
Etiqueta de proteína GST
Secuencia MKSPDEVLRE GELEKRSDSL FQLWKKKRGV LTSDRLSLFP ASPRARPKEL RFHSILKVDC VERTGKYVYF TIVTTDHKEI DFRCAGESCW NAAIALALID FQNRRALQDF RSRQERTAPA APAEDAVAAA AAAPSEPSEP SRPSPQPKPR TP
Tampón Tris-based buffer, 50% glycerol
Grado de pureza o calidad Greater than 80% as determined by SDS-PAGE.