Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human Phenylalanine--tRNA ligase alpha subunit Protein
Código de producto. 16053791
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
10 μg
1 mg
200 μg
500 μg
50 μg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 microgramos
100 microgramos
200 microgramos
50 microgramos
500 microgramos
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16053791 500 μg 500 microgramos
16023791 10 μg 10 microgramos
16063791 50 μg 50 microgramos
16013791 100 μg 100 microgramos
16043791 200 μg 200 microgramos
16033791 1 mg 1 miligramo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Código de producto. 16053791 Proveedor enQuireBio™ N.º de proveedor QP8288ec500ug
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Phenylalanine--tRNA ligase alpha subunit, was expressed in the hosts and tags indicated.
Especificaciones
Número de acceso NP_004452.1
ID de gen (Entrez) 2193
Nombre Phenylalanine--tRNA ligase alpha subunit Protein
Cantidad 500 μg
Estado normativo Research Use Only
Concentración de endotoxinas Not determined.
Símbolo de gen FARSA
Longitud de la proteína Full Length
Tipo de producto Recombinant Protein
Reactividad cruzada Human
Especie E. coli
Etiqueta de proteína His-SUMO
Secuencia ADGQVAELLL RRLEASDGGL DSAELAAELG MEHQAVVGAV KSLQALGEVI EAELRSTKHW ELTAEGEEIA REGSHEARVF RSIPPEGLAQ SELMRLPSGK VGFSKAMSNK WIRVDKSAAD GPRVFRVVDS MEDEVQRRLQ LVRGGQAEKL GEKERSELRK RKLLAEVTLK TYWVSKGSAF STSISKQETE LSPEMISSGS WRDRPFKPYN FLAHGVLPDS GHLHPLLKVR SQFRQIFLEM GFTEMPTDNF IESSFWNFDA LFQPQQHPAR DQHDTFFLRD PAEALQLPMD YVQRVKRTHS QGGYGSQGYK YNWKLDEARK NLLRTHTTSA SARALYRLAQ KKPFTPVKYF SIDRVFRNET LDATHLAEFH QIEGVVADHG LTLGHLMGVL REFFTKLGIT QLRFKPAYNP YTEPSMEVFS YHQGLKKWVE VGNSGVFRPE MLLPMGLPEN VSVIAWGLSL ERPTMIKYGI NNIRELVGHK VNLQMVYDSP LCRLDAEPRP PPTQEAA
Tampón Tris-based buffer, 50% glycerol
Grado de pureza o calidad Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.