Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human Phenylalanine--tRNA ligase alpha subunit Protein
Especificaciones
Especificaciones
| Número de acceso | NP_004452.1 |
| ID de gen (Entrez) | 2193 |
| Nombre | Phenylalanine--tRNA ligase alpha subunit Protein |
| Cantidad | 100 μg |
| Estado normativo | Research Use Only |
| Concentración de endotoxinas | Not determined. |
| Símbolo de gen | FARSA |
| Longitud de la proteína | Full Length |
| Tipo de producto | Recombinant Protein |
| Reactividad cruzada | Human |
| Mostrar más |