missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

enQuireBio™ Recombinant Human PGP Protein

Código de producto. 15945258
Change view
Click to view available options
Cantidad:
10 μg
1 mg
2 μg
missing translation for 'unitSize'
1 miligramo
10 microgramos
2 microgramos
Artikelnummer. Cantidad unitSize
15945258 2 μg 2 microgramos
15925258 10 μg 10 microgramos
15935258 1 mg 1 miligramo
3 missing translation for 'options'
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 15945258

missing translation for 'mfr': enQuireBio™ QP108162ug

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

A cDNA sequence encoding the PGP was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.

Spezifikation

Nombre PGP Protein
Cantidad 2 μg
Estado normativo Research Use Only
Concentración de endotoxinas < 1.0 EU per ug protein as determined by the LAL method.
Actividad biológica Specific activity is > 3,000 units/mg, and is defined as the amount of enzyme that hydrolyze 1.0 nmole of p-nitrophenyl phosphate (pNPP) per minute at pH 7.5 at 37C.
Tipo de producto Recombinant Protein
Reactividad cruzada Human
Especie E. coli
Etiqueta de proteína His
Secuencia MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MGSHMAAAEA GGDDARCVRL SAERAQALLA DVDTLLFDCD GVLWRGETAV PGAPEALRAL RARGKRLGFI TNNSSKTRAA YAEKLRRLGF GGPAGPGASL EVFGTAYCTA LYLRQRLAGA PAPKAYVLGS PALAAELEAV GVASVGVGPE PLQGEGPGDW LHAPLEPDVR AVVVGFDPHF SYMKLTKALR YLQQPGCLLV GTNMDNRLPL ENGRFIAGTG CLVRAVEMAA QRQADIIGKP SRFIFDCVSQ EYGINPERTV MVGDRLDTDI LLGATCGLKT ILTLTGVSTL GDVKNNQESD CVSKKKMVPD FYVDSIADLL PALQG
Tampón PGP protein solution (0.5 mg/ml) containing 20mM Tris-HCl buffer (pH 8.0), 0.15M NaCl, 10% glycerol and 1mM DTT. .
Grado de pureza o calidad Greater than 95% as determined by SDS-PAGE.
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.