Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human PGLS Protein
Click to view available options
Cantidad:
10 μg
1 mg
2 μg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 microgramos
2 microgramos
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre | PGLS Protein |
| Cantidad | 2 μg |
| Estado normativo | Research Use Only |
| Concentración de endotoxinas | Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. |
| Tipo de producto | Recombinant Protein |
| Reactividad cruzada | Human |
| Especie | E. coli |
| Etiqueta de proteína | His |
| Secuencia | MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MAAPAPGLIS VFSSSQELGA ALAQLVAQRA ACCLAGARAR FALGLSGGSL VSMLARELPA AVAPAGPASL ARWTLGFCDE RLVPFDHAES TYGLYRTHLL SRLPIPESQV ITINPELPVE EAAEDYAKKL RQAFQGDSIP VFDLLILGVG PDGHTCSLFP DHPLLQEREK IVAPISDSPK PPPQRVTLTL PVLNAARTVI FVATGEGKAA VLKRILEDQE ENPLPAALVQ PHTGKLCWFL DEAAARLLTV PFEKHSTL |
| Tampón | The PGLS protein solution (1 mg/1ml) is formulated in 20mM Tris-HCl buffer (pH 8.0) 1mM DTT, 100mM NaCl and 10% glycerol. |
| Mostrar más |