Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human PGDH / PHGDH Protein
Código de producto. p-7155106
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Cantidad:
100 μg
10 μg
1 mg
200 μg
500 μg
50 μg
Förpackningsstorlek:
1 miligramo
10 microgramos
100 microgramos
200 microgramos
50 microgramos
500 microgramos
Produktkod. Cantidad unitSize
16034621 10 μg 10 microgramos
16074621 50 μg 50 microgramos
16024621 100 μg 100 microgramos
16054621 200 μg 200 microgramos
16064621 500 μg 500 microgramos
16044621 1 mg 1 miligramo
6 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 16034621
Brand: enQuireBio™ QP8438ec10ug
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Se alternativa produkter
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) PGDH / PHGDH, was expressed in the hosts and tags indicated.
Specifikationer
Número de acceso NP_006614.2
ID de gen (Entrez) 26227
Nombre PGDH / PHGDH Protein
Cantidad 10 μg
Estado normativo Research Use Only
Concentración de endotoxinas Not determined.
Símbolo de gen PHGDH
Longitud de la proteína Partial (see sequence information for more details).
Tipo de producto Recombinant Protein
Reactividad cruzada Human
Especie E. coli
Etiqueta de proteína GST
Secuencia AFANLRKVLI SDSLDPCCRK ILQDGGLQVV EKQNLSKEEL IAELQDCEGL IVRSATKVTA DVINAAEKLQ VVGRAGTGVD NVDLEAATRK GILVMNTPNG NSLSAAELTC GMIMCLARQI PQATASMKDG KWERKKFMGT ELNGKTLGIL GLGRIGREVA TRMQSFGMKT IGYDPIISPE VSASFGVQQL PLEEIWPLCD FITVHTPLLP STTGLLNDNT FAQCKKGVRV VNCARGGIVD EGALLRALQS
Tampón Tris-based buffer, 50% glycerol
Grado de pureza o calidad Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
Visa mer Visa mindre
Produkttitel
Välj ett problem
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.