Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human PGD / Phosphogluconate dehydrogenase Protein
Código de producto. 16034171
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
10 μg
1 mg
200 μg
500 μg
50 μg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 microgramos
100 microgramos
200 microgramos
50 microgramos
500 microgramos
16034171 500 μg 500 microgramos
16004171 10 μg 10 microgramos
16044171 50 μg 50 microgramos
16094161 100 μg 100 microgramos
16024171 200 μg 200 microgramos
16014171 1 mg 1 miligramo
6 options
Código de producto. 16034171
Marca: enQuireBio™ QP8351ec500ug
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) PGD / Phosphogluconate dehydrogenase, was expressed in the hosts and tags indicated.
Especificaciones
Número de acceso NP_001291380.1
ID de gen (Entrez) 5226
Nombre PGD / Phosphogluconate dehydrogenase Protein
Cantidad 500 μg
Estado normativo Research Use Only
Concentración de endotoxinas Not determined.
Símbolo de gen PGD
Longitud de la proteína Partial (see sequence information for more details).
Tipo de producto Recombinant Protein
Reactividad cruzada Human
Especie E. coli
Etiqueta de proteína GST
Secuencia ADIALIGLAV MGQNLILNMN DHGFVVCAFN RTVSKVDDFL ANEAKGTKVV GAQSLKEMVS KLKKPRRIIL LVKAGQAVDD FIEKLVPLLD TGDIIIDGGN SEYRDTTRRC RDLKAKGILF VGSGVSGGEE GARYGPSLMP GGNKEAWPHI KTIFQGIAAK VGTGEPCCDW VGDEGAGHFV KMVHNGIEYG DMQLICEAYH LMKDVLGMAQ DEMAQAFEDW NKTELDSFLI EITANILKFQ DTDGKHLLPK IRDSAGQKGT GKWTAISALE YGVPVTLIGE AVFARCLSSL KDERIQASKK LKGPQKFQFD GDKKSFLEDI RKALYASKII SYAQGFMLLR QAATEFGWTL NYGGIALMWR GGCIIRSVFL GKIKDAFDRN PELQNLLLDD FFKSAVENCQ DSWRRAVSTG VQAGIPMPCF TTALSFYDGY RHEMLPASLI QAQRDYFGAH TYELLAKPGQ FIHTNWTGHG GTVSSSSYNA
Tampón Tris-based buffer, 50% glycerol
Grado de pureza o calidad Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.