Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human PFN2 Protein
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre | PFN2 Protein |
| Cantidad | 10 μg |
| Estado normativo | Research Use Only |
| Concentración de endotoxinas | Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. |
| Tipo de producto | Recombinant Protein |
| Reactividad cruzada | Human |
| Especie | E. coli |
| Etiqueta de proteína | His |
| Secuencia | MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MAGWQSYVDN LMCDGCCQEA AIVGYCDAKY VWAATAGGVF QSITPIEIDM IVGKDREGFF TNGLALGAKK CSVIRDSLYV DGDCTMDIRT KSQGGEPTYN VAVGRAGRVL VFVMGKEGVH GGGLNKKAYS MAKYLRDSGF |
| Tampón | PFN2 protein solution (1 mg/ml) containing 20mM Tris-HCl pH 8.0, 1mM DTT and 10% glycerol. |
| Mostrar más |