Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human PFDN5 / MM-1 Protein
Código de producto. 16094251
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
10 μg
1 mg
200 μg
500 μg
50 μg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 microgramos
100 microgramos
200 microgramos
50 microgramos
500 microgramos
Código de producto. 16094251
Marca: enQuireBio™ QP8367ec100ug
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) PFDN5 / MM-1, was expressed in the hosts and tags indicated.
Especificaciones
Número de acceso NP_002615.2
ID de gen (Entrez) 5204
Nombre PFDN5 / MM-1 Protein
Cantidad 100 μg
Estado normativo Research Use Only
Concentración de endotoxinas Not determined.
Símbolo de gen PFDN5
Longitud de la proteína Full Length
Tipo de producto Recombinant Protein
Reactividad cruzada Human
Especie E. coli
Etiqueta de proteína GST
Secuencia AQSINITELN LPQLEMLKNQ LDQEVEFLST SIAQLKVVQT KYVEAKDCLN VLNKSNEGKE LLVPLTSSMY VPGKLHDVEH VLIDVGTGYY VEKTAEDAKD FFKRKIDFLT KQMEKIQPAL QEKHAMKQAV MEMMSQKIQQ LTALGAAQAT AKA
Tampón Tris-based buffer, 50% glycerol
Grado de pureza o calidad Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.