Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human PFDN1 Protein
Código de producto. 16014271
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
10 μg
1 mg
200 μg
500 μg
50 μg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 microgramos
100 microgramos
200 microgramos
50 microgramos
500 microgramos
16014271 100 μg 100 microgramos
16024271 10 μg 10 microgramos
16064271 50 μg 50 microgramos
16044271 200 μg 200 microgramos
16054271 500 μg 500 microgramos
16034271 1 mg 1 miligramo
6 options
Código de producto. 16014271
Marca: enQuireBio™ QP8371ec100ug
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) PFDN1, was expressed in the hosts and tags indicated.
Especificaciones
Número de acceso NP_002613.2
ID de gen (Entrez) 5201
Nombre PFDN1 Protein
Cantidad 100 μg
Estado normativo Research Use Only
Concentración de endotoxinas Not determined.
Símbolo de gen PFDN1
Longitud de la proteína Full Length
Tipo de producto Recombinant Protein
Reactividad cruzada Human
Especie E. coli
Etiqueta de proteína GST
Secuencia AAPVDLELKK AFTELQAKVI DTQQKVKLAD IQIEQLNRTK KHAHLTDTEI MTLVDETNMY EGVGRMFILQ SKEAIHSQLL EKQKIAEEKI KELEQKKSYL ERSVKEAEDN IREMLMARRA Q
Tampón Tris-based buffer, 50% glycerol
Grado de pureza o calidad Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.