Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human Peroxiredoxin 1 / PRDX1 Protein
Código de producto. 16064171
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
10 μg
1 mg
200 μg
500 μg
50 μg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 microgramos
100 microgramos
200 microgramos
50 microgramos
500 microgramos
16064171 10 μg 10 microgramos
16004181 50 μg 50 microgramos
16054171 100 μg 100 microgramos
16084171 200 μg 200 microgramos
16094171 500 μg 500 microgramos
16074171 1 mg 1 miligramo
6 options
Código de producto. 16064171
Marca: enQuireBio™ QP8352ec10ug
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Peroxiredoxin 1 / PRDX1, was expressed in the hosts and tags indicated.
Especificaciones
Número de acceso NP_001189360.1
ID de gen (Entrez) 5052
Nombre Peroxiredoxin 1 / PRDX1 Protein
Cantidad 10 μg
Estado normativo Research Use Only
Concentración de endotoxinas Not determined.
Símbolo de gen PRDX1
Longitud de la proteína Full Length
Tipo de producto Recombinant Protein
Reactividad cruzada Human
Especie E. coli
Etiqueta de proteína GST
Secuencia MSSGNAKIGH PAPNFKATAV MPDGQFKDIS LSDYKGKYVV FFFYPLDFTF VCPTEIIAFS DRAEEFKKLN CQVIGASVDS HFCHLAWVNT PKKQGGLGPM NIPLVSDPKR TIAQDYGVLK ADEGISFRGL FIIDDKGILR QITVNDLPVG RSVDETLRLV QAFQFTDKHG EVCPAGWKPG SDTIKPDVQK SKEYFSKQK
Tampón Tris-based buffer, 50% glycerol
Grado de pureza o calidad Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.