Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human PEPD Protein
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre | PEPD Protein |
| Cantidad | 5 μg |
| Estado normativo | Research Use Only |
| Concentración de endotoxinas | Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. |
| Tipo de producto | Recombinant Protein |
| Reactividad cruzada | Human |
| Especie | E. coli |
| Etiqueta de proteína | His |
| Secuencia | MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MGSMAAATGP SFWLGNETLK VPLALFALNR QRLCERLRKN PAVQAGSIVV LQGGEETQRY CTDTGVLFRQ ESFFHWAFGV TEPGCYGVID VDTGKSTLFV PRLPASHATW MGKIHSKEHF KEKYAVDDVQ YVDEIASVLT SQKPSVLLTL RGVNTDSGSVCREASFDGIS KFEVNNTILH PEIVECRVFK TDMELEVLRY TNKISSEAHR EVMKAVKVGM KEYELESLFE HYCYSRGGMR HSSYTCICGS GENSAVLHYG HAGAPNDRTI QNGDMCLFDM GGEYYCFASD ITCSFPANGK FTADQKAVYE AVLRSSRAVM GAMKPGVWWP DMHRLADRIH LEELAHMGIL SGSVDAMVQA HLGAVFMPHG LGHFLGIDVH DVGGYPEGVE RIDEPGLRSL RTARHLQPGM VLTVEPGIYF IDHLLDEALA DPARASFLNR EVLQRFRGFG GVRIEEDVVV TDSGIELLTC VPRTVEEIEA CMAGCDKAFT PFSGPK |
| Tampón | PEPD protein solution (0.5 mg/ml) containing Phosphate buffered saline (pH 7.4), 10% glycerol and 1mM DTT. |
| Mostrar más |