missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human PELI2 Protein
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre | PELI2 Protein |
| Cantidad | 10 μg |
| Estado normativo | Research Use Only |
| Concentración de endotoxinas | Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. |
| Tipo de producto | Recombinant Protein |
| Reactividad cruzada | Human |
| Especie | E. coli |
| Etiqueta de proteína | His |
| Secuencia | MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MGSMFSPGQE EHCAPNKEPV KYGELVVLGY NGALPNGDRG RRKSRFALYK RPKANGVKPS TVHVISTPQA SKAISCKGQH SISYTLSRNQ TVVVEYTHDK DTDMFQVGRS TESPIDFVVT DTISGSQNTD EAQITQSTIS RFACRIVCDR NEPYTARIFA AGFDSSKNIF LGEKAAKWKN PDGHMDGLTT NGVLVMHPRG GFTEESQPGV WREISVCGDV YTLRETRSAQ QRGKLVESET NVLQDGSLID LCGATLLWRT ADGLFHTPTQ KHIEALRQEI NAARPQCPVG LNTLAFPSIN RKEVVEEKQP WAYLSCGHVH GYHNWGHRSD TEANERECPM CRTVGPYVPL WLGCEAGFYV DAGPPTHAFT PCGHVCSEKS AKYWSQIPLP HGTHAFHAAC PFCATQLVGE QNCIKLIFQG PID |
| Tampón | PELI2 protein solution (0.5 mg/ml) containing 20mM Tris-HCl buffer (pH 8.0), 0.15M NaCl, 20% glycerol and 1mM DTT. |
| Mostrar más |
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?