missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

enQuireBio™ Recombinant Human PEDF Protein

Código de producto. 15902219
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
20 μg
5 μg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
20 microgramos
5 microgramos
Código de producto. Cantidad unitSize
15902219 5 μg 5 microgramos
15992209 20 μg 20 microgramos
15982209 1 mg 1 miligramo
3 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 15902219

Marca: enQuireBio™ QP130055ug

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

A cDNA sequence encoding the PEDF was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.

Especificaciones

ID de gen (Entrez) 5176
Nombre PEDF Protein
Cantidad 5 μg
Estado normativo Research Use Only
Concentración de endotoxinas Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Símbolo de gen SERPINF1
Tipo de producto Recombinant Protein
Reactividad cruzada Human
Especie Human (HEK293)
Etiqueta de proteína Untagged
Secuencia QNPASPPEEG SPDPDSTGAL VEEEDPFFKV PVNKLAAAVS NFGYDLYRVR SSTSPTTNVL LSPLSVATAL SALSLGAEQR TESIIHRALY YDLISSPDIH GTYKELLDTV TAPQKNLKSA SRIVFEKKLR IKSSFVAPLE KSYGTRPRVL TGNPRLDLQE INNWVQAQMK GKLARSTKEI PDEISILLLG VAHFKGQWVT KFDSRKTSLE DFYLDEERTV RVPMMSDPKA VLRYGLDSDL SCKIAQLPLT GSMSIIFFLP LKVTQNLTLI EESLTSEFIH DIDRELKTVQ AVLTVPKLKL SYEGEVTKSL QEMKLQSLFD SPDFSKITGK PIKLTQVEHR AGFEWNEDGA GTTPSPGLQP AHLTFPLDYH LNQPFIFVLR DTDTGALLFI GKILDPRGPA AADYKDDDDK
Tampón The filtered (0.4microm) concentrated (0.5 mg/ml) protein solution was lyophilized with 20mM Tris and 20mM NaCl pH 7.5.
Grado de pureza o calidad Greater than 95% as determined by SDS-PAGE.
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.