Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human PDZD11 / PDZK11 / PISP Protein
Código de producto. 16020141
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
10 μg
1 mg
200 μg
500 μg
50 μg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 microgramos
100 microgramos
200 microgramos
50 microgramos
500 microgramos
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16020141 10 μg 10 microgramos
16060141 50 μg 50 microgramos
16010141 100 μg 100 microgramos
16040141 200 μg 200 microgramos
16050141 500 μg 500 microgramos
16030141 1 mg 1 miligramo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Código de producto. 16020141 Proveedor enQuireBio™ N.º de proveedor QP7680ec10ug
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) PDZD11 / PDZK11 / PISP, was expressed in the hosts and tags indicated.
Especificaciones
Número de acceso NP_057568.1
ID de gen (Entrez) 51248
Nombre PDZD11 / PDZK11 / PISP Protein
Cantidad 10 μg
Estado normativo Research Use Only
Concentración de endotoxinas Not determined.
Símbolo de gen PDZD11
Longitud de la proteína Full Length
Tipo de producto Recombinant Protein
Reactividad cruzada Human
Especie E. coli
Etiqueta de proteína His-SUMO
Secuencia MDSRIPYDDY PVVFLPAYEN PPAWIPPHER VHHPDYNNEL TQFLPRTITL KKPPGAQLGF NIRGGKASQL GIFISKVIPD SDAHRAGLQE GDQVLAVNDV DFQDIEHSKA VEILKTAREI SMRVRFFPYN YHRQKERTVH
Tampón Tris-based buffer, 50% glycerol
Grado de pureza o calidad Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.